Tisk…
1-Chloro-3-iodobenzene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3-Chloroiodobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
242578-5G
SIAL242578-5GEA 875 CZK
SIAL242578-5G
1-Chloro-3-iodobenzene, Sigma-Aldrich®
1-Chloro-3-iodobenzene
Vzorec: C₆H₄ClI
MW: 238,45 g/mol
Bod varu: 230 °C (1013 hPa)
Bod tání: 54,5 °C
Hustota: 1,9255 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001046
CAS číslo: 625-99-0
EINECS: 210-920-6