1,3-Dichloro-5-iodobenzene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
3,5-Dichloroiodobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
192546-25G
192546-5G
SIAL192546-25GEA
6090
CZK
SIAL192546-25G
SIAL192546-5G
1,3-Dichloro-5-iodobenzene, Sigma-Aldrich®
1,3-Dichloro-5-iodobenzene
Vzorec:
C₆H₃Cl₂I MW: 272,9 g/mol Bod varu: 127 °C (20 mmHg) Bod tání: 57 °C |
MDL Number:
MFCD00001047 CAS číslo: 3032-81-3 EINECS: 221-216-3 |