Tisk…
3-Chloro-4-fluorobenzenesulphonyl chloride ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Chloro-4-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
A11222.06 A11222.14
A11222.06EA 776 CZK
A11222.06 A11222.14
3-Chloro-4-fluorobenzenesulphonyl chloride ≥98%
3-Chloro-4-fluorobenzenesulphonyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 91170-93-3 Molecular Formula: C6H3Cl2FO2S Formula Weight: 229.06 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5520 Boiling Point: 104-105°/1mm UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00041444
Vzorec: C₆H₃Cl₂FO₂S
MW: 229,06 g/mol
Bod varu: 104…105 °C (1 mmHg)
Hustota: 1,610
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041444
CAS číslo: 91170-93-3
UN: 3265
ADR: 8,II