Tisk…

2-Chlor-4-fluorfenol, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování


M-Clarity™ quality level = MQ100

162442-25G 162442-5G
SIAL162442-25GEA 3760 CZK
SIAL162442-25G SIAL162442-5G
2-Chlor-4-fluorfenol, Sigma-Aldrich®
2-Chlor-4-fluorfenol
Vzorec: C₆H₄ClFO
MW: 146,55 g/mol
Bod varu: 228 °C (1013 hPa)
Bod tání: 23 °C
Hustota: 1,345 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002168
CAS číslo: 1996-41-4
EINECS: 217-876-7
UN: 3265
ADR: 8,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR