Tisk…
3-Chloro-4-fluoroaniline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
228583-100G 228583-25G
SIAL228583-100GEA 1710 CZK
SIAL228583-100G SIAL228583-25G
3-Chloro-4-fluoroaniline, Sigma-Aldrich®
3-Chloro-4-fluoroaniline
Vzorec: C₆H₅ClFN
Bod varu: 230 °C (1013 hPa)
Bod tání: 41…44 °C
Hustota: 1,226 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007767
CAS číslo: 367-21-5
EINECS: 206-682-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III