Tisk…
3-Chloro-2-fluoroaniline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
530174-25G 530174-5G
SIAL530174-25GEA 6110 CZK
SIAL530174-25G SIAL530174-5G
3-Chloro-2-fluoroaniline, Sigma-Aldrich®
3-Chloro-2-fluoroaniline
Vzorec: C₆H₅ClFN
MW: 145,56 g/mol
Bod varu: 99 °C (14 mmHg)
MDL Number: MFCD00069415
CAS číslo: 2106-04-9
EINECS: 218-283-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III