Tisk…
1-Chloro-2-fluoro-5-iodobenzene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloro-1-fluoro-4-iodobenzene, 3-Chloro-4-fluoroiodobenzene
A11808.14 A11808.22
A11808.14EA 3260 CZK
A11808.14 A11808.22
1-Chloro-2-fluoro-5-iodobenzene ≥98%
1-Chloro-2-fluoro-5-iodobenzene
Purity: 98% CAS No.: 156150-67-3 Molecular Formula: C6H3ClFI Formula Weight: 256.45 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6050 Boiling Point: 94-95°/15mm MDL No.: MFCD00042210
Vzorec: C₆H₃ClFI
MW: 256.45
Bod varu: 94…95 °C (15 mmHg)
Hustota: 2.020
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042210
CAS číslo: 156150-67-3