2,4-Dichloro-5-fluoro-3-nitrobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
553867-25G
553867-5G
SIAL553867-25GEA
1080
CZK
SIAL553867-25G
SIAL553867-5G
2,4-Dichloro-5-fluoro-3-nitrobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
2,4-Dichloro-5-fluoro-3-nitrobenzoic acid
Vzorec:
C₇H₂Cl₂FNO₄ MW: 254 g/mol |
MDL Number:
MFCD03427137 CAS číslo: 106809-14-7 |