Tisk…
2,4-Dichloro-5-fluoro-3-nitrobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
553867-25G 553867-5G
SIAL553867-25GEA 1080 CZK
SIAL553867-25G SIAL553867-5G
2,4-Dichloro-5-fluoro-3-nitrobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
2,4-Dichloro-5-fluoro-3-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₇H₂Cl₂FNO₄
MW: 254 g/mol
MDL Number: MFCD03427137
CAS číslo: 106809-14-7