4-Chloro-2,6-difluorobenzoic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H26556.03
H26556.06
H26556.03EA
2550
CZK
H26556.03
H26556.06
4-Chloro-2,6-difluorobenzoic acid ≥97%
4-Chloro-2,6-difluorobenzoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 196194-58-8
Molecular Formula: C7H3ClF2O2
Formula Weight: 192.55
Melting Point: 183-186°
MDL No.: MFCD06203570
Vzorec:
C₇H₃ClF₂O₂ Bod tání: 183…186 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06203570 CAS číslo: 196194-58-8 |