Tisk…
3-Chloro-4-fluorobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
306002-1G 306002-5G
SIAL306002-1GEA 1190 CZK
SIAL306002-1G SIAL306002-5G
3-Chloro-4-fluorobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
3-Chloro-4-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄ClFO
MW: 158,56 g/mol
Bod varu: 66 °C (2 mmHg)
Bod tání: 44…46 °C
MDL Number: MFCD00011735
CAS číslo: 34328-61-5