Tisk…
2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
141240-100G 141240-25G
SIAL141240-100GEA 2230 CZK
SIAL141240-100G SIAL141240-25G
2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄ClFO
MW: 158.56
Bod varu: 204
Bod tání: 36…38 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003306
CAS číslo: 387-45-1
EINECS: 206-860-5