Tisk…
2-Chloro-4-fluorobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
348074-1G 348074-5G
SIAL348074-1GEA 484 CZK
SIAL348074-1G SIAL348074-5G
2-Chloro-4-fluorobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-4-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄ClFO
MW: 158,56 g/mol
Bod varu: 205 °C (1013 hPa)
Bod tání: 60 °C
MDL Number: MFCD00042527
CAS číslo: 84194-36-5