Tisk…
1-Chloro-3-fluorobenzene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
162299-25G 162299-5G
SIAL162299-25GEA 1980 CZK
SIAL162299-25G SIAL162299-5G
1-Chloro-3-fluorobenzene, Sigma-Aldrich®
1-Chloro-3-fluorobenzene
Vzorec: C₆H₄ClF
MW: 130,55 g/mol
Bod varu: 126 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,221 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00000569
CAS číslo: 625-98-9
EINECS: 210-919-0