Tisk…
3-Chloro-5-methoxybenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
696374-1G 696374-5G
SIAL696374-1GEA 1230 CZK
SIAL696374-1G SIAL696374-5G
3-Chloro-5-methoxybenzoic acid, Sigma-Aldrich®
3-Chloro-5-methoxybenzoic acid
Vzorec: C₈H₇ClO₃
MW: 186,59 g/mol
MDL Number: MFCD01317994
CAS číslo: 82477-67-6