3-Chloro-4-methoxybenzoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Chloro-p-anisic acid
A10106.06
A10106.14
A10106.06EA
1870
CZK
A10106.06
A10106.14
3-Chloro-4-methoxybenzoic acid ≥98%
3-Chloro-4-methoxybenzoic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 37908-96-6
Molecular Formula: C8H7ClO3
Formula Weight: 186.59
Melting Point: 215-219°
Beilstein Reference: 2087584
Vzorec:
C₈H₇ClO₃ Bod tání: 215…219 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00016512 CAS číslo: 37908-96-6 EINECS: 253-708-9 |