3-Chloro-2-nitrobenzoic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H26467.03
H26467.06
H26467.03EA
1050
CZK
H26467.03
H26467.06
3-Chloro-2-nitrobenzoic acid ≥97%
3-Chloro-2-nitrobenzoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 4771-47-5
Molecular Formula: C7H4ClNO4
Formula Weight: 201.57
Odour: Odourless
Melting Point: 234-240°
Beilstein Reference: 2109828
MDL No.: MFCD00007087
Vzorec:
C₇H₄ClNO₄ Bod tání: 234…240 °C Hustota: 1,566 g/cm³ (18 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007087 CAS číslo: 4771-47-5 EINECS: 225-313-1 |