Tisk…
2-Chloro-5-nitrobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
125113-100G 125113-500G
SIAL125113-100GEA 1280 CZK
SIAL125113-100G SIAL125113-500G
2-Chloro-5-nitrobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-5-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄ClNO₄
MW: 201,57 g/mol
Bod tání: 164…167 °C
Hustota: 0,4 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007294
CAS číslo: 2516-96-3
EINECS: 219-739-7