4-Amino-5-chloro-2-methoxybenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Metoclopramide Impurity C, 4-Amino-5-chloro-o-anisic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
340871-25G
340871-5G
SIAL340871-25GEA
2900
CZK
SIAL340871-25G
SIAL340871-5G
4-Amino-5-chloro-2-methoxybenzoic acid, Sigma-Aldrich®
4-Amino-5-chloro-2-methoxybenzoic acid
Vzorec:
C₈H₈ClNO₃ Bod varu: 354 °C (1013 hPa) Bod tání: 213…215 °C |
MDL Number:
MFCD00038794 CAS číslo: 7206-70-4 EINECS: 230-582-3 |