Tisk…
6-Chloroanthranilic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 2-Amino-6-chlorobenzoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
422622-10G 422622-1G
SIAL422622-10GEA 5080 CZK
SIAL422622-10G SIAL422622-1G
6-Chloroanthranilic acid, Sigma-Aldrich®
6-Chloroanthranilic acid
Vzorec: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,58 g/mol
Bod varu: 330 °C (1013 hPa)
Bod tání: 153…154 °C
MDL Number: MFCD00051530
CAS číslo: 2148-56-3
EINECS: 218-416-8