Tisk…
4-Chloroanthranilic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 2-Amino-4-chlorobenzoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
A45467-100G A45467-25G
SIALA45467-100GEA 8760 CZK
SIALA45467-100G SIALA45467-25G
4-Chloroanthranilic acid, Sigma-Aldrich®
4-Chloroanthranilic acid
Vzorec: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,58 g/mol
Bod varu: 330 °C (1013 hPa)
Bod tání: 240 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007778
CAS číslo: 89-77-0
EINECS: 201-938-5