Tisk…
4-Bromo-1-butene ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A10977.06 A10977.14
A10977.06EA 1840 CZK
A10977.06 A10977.14
4-Bromo-1-butene ≥97%
4-Bromo-1-butene
Purity: 97% CAS No.: 5162-44-7 Molecular Formula: BrCH2CH2CH=CH2 Formula Weight: 135.00 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 1°(34°F) Refractive Index: 1.4630 Boiling Point: 98-100° Beilstein Reference: 1098377 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00000258
Vzorec: C₄H₇Br
Bod varu: 98…100 °C
Hustota: 1,330
Bod vzplanutí: 1 °C (34 °F)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000258
CAS číslo: 5162-44-7
EINECS: 225-937-4
UN: 1993
ADR: 3,II