Tisk…

3-Chlorobenzoic acid, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování


M-Clarity™ quality level = MQ100

C24604-100G C24604-25G
SIALC24604-100GEA 2510 CZK
SIALC24604-100G SIALC24604-25G
3-Chlorobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
3-Chlorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₅ClO₂
Bod varu: 281 °C (1013 hPa)
Bod tání: 122 °C
Hustota: 1,496 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002491
CAS číslo: 535-80-8
EINECS: 208-618-4
Merck Index: 13,02142

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR