Tisk…
2-Chlorobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
135577-100G 135577-500G 135577-5G
SIAL135577-100GEA 840 CZK
SIAL135577-100G SIAL135577-500G SIAL135577-5G
2-Chlorobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
2-Chlorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₅ClO₂
MW: 156,57 g/mol
Bod varu: 285 °C (1013 hPa)
Bod tání: 139…142 °C
Hustota: 1,544 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 173 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002412
CAS číslo: 118-91-2
EINECS: 204-285-4
Merck Index: 13,02143