Tisk…
2,5-Dichlorobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
144940-250G 144940-50G
SIAL144940-250GEA 10040 CZK
SIAL144940-250G SIAL144940-50G
2,5-Dichlorobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
2,5-Dichlorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄Cl₂O₂
MW: 191,01 g/mol
Bod varu: 301 °C (1013 hPa)
Bod tání: 151…154 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002416
CAS číslo: 50-79-3
EINECS: 200-065-7