Tisk…
2,4-Dichlorobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
139572-100G 139572-5G
SIAL139572-100GEA 1080 CZK
SIAL139572-100G SIAL139572-5G
2,4-Dichlorobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
2,4-Dichlorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄Cl₂O₂
MW: 191.01
Bod varu: 310
Bod tání: 158…160 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002414
CAS číslo: 50-84-0
EINECS: 200-067-8