Tisk…
Methyl-4-chlorobenzoate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4-Chlorobenzoic acid emthyl ester, Methyl 4-chlorobenzoate
M-Clarity™ quality level = MQ100
216089-5G 216089-100G
SIAL216089-5GEA 1430 CZK
SIAL216089-5G SIAL216089-100G
Methyl-4-chlorobenzoate, Sigma-Aldrich®
Methyl-4-chlorobenzoate
Vzorec: C₈H₇ClO₂
MW: 170,6 g/mol
Bod varu: 103…106 °C (15 mmHg)
Bod tání: 43 °C
Hustota: 1,382 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000621
CAS číslo: 1126-46-1
EINECS: 214-420-9
Merck Index: 13,02144