Methyl-4-chlorobenzoate ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A10109.14
A10109.22
A10109.14EA
1090
CZK
A10109.14
A10109.22
Methyl-4-chlorobenzoate ≥99%
Methyl-4-chlorobenzoate
Purity: 99%
CAS No.: 1126-46-1
Molecular Formula: C8H7ClO2
Formula Weight: 170.60
Flash Point: 106°(222°F)
Melting Point: 41-45°
Boiling Point: 136-137°/10mm
Beilstein Reference: 1564310
Merck Reference: 14,2125
MDL No.: MFCD00000621
Vzorec:
C₈H₇ClO₂ Bod varu: 136…137 °C (10 mmHg) Bod tání: 41…45 °C Hustota: 1,382 Bod vzplanutí: 106 °C (222 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000621 CAS číslo: 1126-46-1 EINECS: 214-420-9 Merck Index: 14,2125 |