Tisk…
Methyl-3-chlorobenzoate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
234621-25G 234621-5G
SIAL234621-25GEA 2830 CZK
SIAL234621-25G SIAL234621-5G
Methyl-3-chlorobenzoate, Sigma-Aldrich®
Methyl-3-chlorobenzoate
Vzorec: C₈H₇ClO₂
Bod varu: 231 °C (1013 hPa)
Bod tání: 21 °C
Hustota: 1,23 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000592
CAS číslo: 2905-65-9
EINECS: 220-814-1
Merck Index: 13,02142