Tisk…
Ethyl-2-chlorobenzoate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A10141.14 A10141.22 A10141.36
A10141.14EA 797 CZK
A10141.14 A10141.22 A10141.36
Ethyl-2-chlorobenzoate ≥98%
Ethyl-2-chlorobenzoate
Purity: 98% CAS No.: 7335-25-3 Molecular Formula: C9H9ClO2 Formula Weight: 184.62 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5240 Boiling Point: 243° Beilstein Reference: 2207359 MDL No.: MFCD00016338
Vzorec: C₉H₉ClO₂
Bod varu: 243 °C
Hustota: 1,194
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016338
CAS číslo: 7335-25-3
EINECS: 230-842-6