Tisk…
4-Chlorobenzhydrazide ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4-Chlorobenzoic hydrazide
A11911.06 A11911.18 A11911.22
A11911.06EA 906 CZK
A11911.06 A11911.18 A11911.22
4-Chlorobenzhydrazide ≥98%
4-Chlorobenzhydrazide
Purity: 98% CAS No.: 536-40-3 Molecular Formula: C7H7ClN2O Formula Weight: 170.60 Melting Point: 162-166° Beilstein Reference: 511154
Vzorec: C₇H₇ClN₂O
Bod varu: 354 °C (1013 hPa)
Bod tání: 162…166 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007603
CAS číslo: 536-40-3
EINECS: 208-632-0