3,5-Dichlorobenzhydrazide ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B22383.03
B22383.06
B22383.03EA
1040
CZK
B22383.03
B22383.06
3,5-Dichlorobenzhydrazide ≥97%
3,5-Dichlorobenzhydrazide
Purity: 97%
CAS No.: 62899-78-9
Molecular Formula: C7H6Cl2N2O
Formula Weight: 205.04
Melting Point: 205-207°
MDL No.: MFCD00833411
Vzorec:
C₇H₆Cl₂N₂O Bod tání: 205…207 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00833411 CAS číslo: 62899-78-9 |