Tisk…
2-Chloro-4-nitrobenzamide ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Aklomide
A19702.06 A19702.14
A19702.06EA 1850 CZK
A19702.06 A19702.14
2-Chloro-4-nitrobenzamide ≥98%
2-Chloro-4-nitrobenzamide
Purity: 98% CAS No.: 3011-89-0 Molecular Formula: C7H5ClN2O3 Formula Weight: 200.58 Melting Point: 168-172° Beilstein Reference: 1966537
Vzorec: C₇H₅ClN₂O₃
Bod tání: 168…172 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017119
CAS číslo: 3011-89-0
EINECS: 221-143-7