Tisk…
4-Chlorobenzamide ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A13809.09 A13809.18 A13809.30
A13809.09EA 1750 CZK
A13809.09 A13809.18 A13809.30
4-Chlorobenzamide ≥98%
4-Chlorobenzamide
Purity: 98+% CAS No.: 619-56-7 Molecular Formula: C7H6ClNO Formula Weight: 155.58 Melting Point: 176-180° Beilstein Reference: 774622
Vzorec: C₇H₆ClNO
Bod varu: 314 °C (1013 hPa)
Bod tání: 176…180 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007993
CAS číslo: 619-56-7
EINECS: 210-601-1