2,6-Dichlorobenzamide 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
161690250
161691000
ACRO161690250EA
934
CZK
ACRO161690250
ACRO161691000
2,6-Dichlorobenzamide 97%
2,6-Dichlorobenzamide
Vzorec:
C₇H₅Cl₂NO Bod varu: 335 °C (1013 hPa) Bod tání: 196…201 °C Hustota: 1,44 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00007975 CAS číslo: 2008-58-4 EINECS: 217-918-4 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to grey-brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 196 to 201 °C |
GC | ≥96 % |