Tisk…
2-Chloro-4-nitrobenzoyl chloride ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Chloro-4-nitrobenzoylchloride, 2-Chloro-4-nitrobenzene-1-carbonyl chloride
L08246.18 L08246.06
L08246.18EA 6390 CZK
L08246.18 L08246.06
2-Chloro-4-nitrobenzoyl chloride ≥98%
2-Chloro-4-nitrobenzoyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 7073-36-1 Molecular Formula: C7H3Cl2NO3 Formula Weight: 220.01 Refractive Index: 1.5950 Boiling Point: 165°/20mm UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00051515
Vzorec: C₇H₃Cl₂NO₃
MW: 220,01 g/mol
Bod varu: 165 °C (20 mmHg)
Bod tání: 115 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051515
CAS číslo: 7073-36-1
EINECS: 230-367-4
UN: 3265
ADR: 8,II