Tisk…

4-Chlorobenzoyl chloride, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí


M-Clarity™ quality level = MQ200

111902-5G 111902-100G 111902-500G
SIAL111902-5GEA 896 CZK
SIAL111902-5G SIAL111902-100G SIAL111902-500G
4-Chlorobenzoyl chloride, Sigma-Aldrich®
4-Chlorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₄Cl₂O
Bod varu: 222 °C (1013 hPa)
Bod tání: 14…15 °C
Hustota: 1,377 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000686
CAS číslo: 122-01-0
EINECS: 204-515-3
UN: 3265
ADR: 8,II

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR