4-Chlorobenzoyl chloride ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
p-Chlorobenzoyl chloride
A16325.14
A16325.22
A16325.36
A16325.14EA
783
CZK
A16325.14
A16325.22
A16325.36
4-Chlorobenzoyl chloride ≥98%
4-Chlorobenzoyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 122-01-0
Molecular Formula: C7H4Cl2O
Formula Weight: 175.01
Flash Point: 105°(221°F)
Refractive Index: 1.5780
Odour: Acrid
Melting Point: 12-14°
Boiling Point: 221-222°
Beilstein Reference: 471606
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000686
Vzorec:
C₇H₄Cl₂O Bod varu: 221…222 °C Bod tání: 12…14 °C Hustota: 1,377 Bod vzplanutí: 105 °C (221 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000686 CAS číslo: 122-01-0 EINECS: 204-515-3 UN: 3265 ADR: 8,II |