Tisk…
4-Chlorobenzoyl chloride 99+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: p-Chlorobenzoyl chloride
150190050 150191000 150195000 150190025
ACRO150190050EA 1020 CZK
ACRO150190050 ACRO150191000 ACRO150195000 ACRO150190025
4-Chlorobenzoyl chloride 99+%
4-Chlorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₄Cl₂O
MW: 175,01 g/mol
Bod varu: 222 °C (760 mmHg)
Bod tání: 12…14 °C
Hustota: 1,37 g/cm³
Bod vzplanutí: 105 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000686
CAS číslo: 122-01-0
EINECS: 204-515-3
UN: 3265
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to slightly colored Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5770 to 1.5790 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Titration RCOCl ≥98.50 %