Tisk…
3-Chlorobenzoyl chloride ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: m-Chlorobenzoyl chloride, 3-Chlorobenzoylchloride
A13509.14 A13509.22
A13509.14EA 1300 CZK
A13509.14 A13509.22
3-Chlorobenzoyl chloride ≥97%
3-Chlorobenzoyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 618-46-2 Molecular Formula: C7H4Cl2O Formula Weight: 175.01 Flash Point: 117°(242°F) Refractive Index: 1.5690 Odour: Acidic Boiling Point: 224-225° Beilstein Reference: 386256 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000671
Vzorec: C₇H₄Cl₂O
Bod varu: 224…225 °C
Bod tání: 44 °C
Hustota: 1,368
Bod vzplanutí: 117 °C (242 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000671
CAS číslo: 618-46-2
EINECS: 210-552-6
UN: 3265
ADR: 8,II