Tisk…
3-Chlorobenzoyl chloride 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
108740050 108740500 108741000 108745000
ACRO108740050EA 912 CZK
ACRO108740050 ACRO108740500 ACRO108741000 ACRO108745000
3-Chlorobenzoyl chloride 99+%
3-Chlorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₄Cl₂O
Bod varu: 223 °C (1013 hPa)
Bod tání: 44 °C
Hustota: 1,36 g/cm³
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000671
CAS číslo: 618-46-2
EINECS: 210-552-6
UN: 3265
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5680 to 1.5700 (20°C, 589 nm)
GC ≤0.03 % Total other poly-halogenated acid halides
Titration RCOCl ≥99.0 %
Titration RCOOH ≤1.0 % (as Chlorobenzoic acid)