3,5-Dichlorobenzoyl chloride 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
B24676.06
B24676.14
B24676.22
B24676.06EA
1010
CZK
B24676.06
B24676.14
B24676.22
3,5-Dichlorobenzoyl chloride 96%
3,5-Dichlorobenzoyl chloride
Purity: 96%
CAS No.: 2905-62-6
Molecular Formula: C7H3Cl3O
Formula Weight: 209.46
Flash Point: 137°(278°F)
Refractive Index: 1.5820
Melting Point: 24-28°
Boiling Point: 245°
Beilstein Reference: 1940681
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00009817
Vzorec:
C₇H₃Cl₃O MW: 209,46 g/mol Bod varu: 245 °C Bod tání: 24…28 °C Hustota: 1,478 Bod vzplanutí: 137 °C (278 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009817 CAS číslo: 2905-62-6 EINECS: 220-813-6 UN: 3261 ADR: 8,II |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)