Tisk…
3,4-Dichlorobenzoyl chloride 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
150230050 150230250 150231000
ACRO150230050EA 659 CZK
ACRO150230050 ACRO150230250 ACRO150231000
3,4-Dichlorobenzoyl chloride 97%
3,4-Dichlorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₃Cl₃O
MW: 209,46 g/mol
Bod varu: 242 °C (1013 hPa)
Bod tání: 30…33 °C
Bod vzplanutí: 142 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000672
CAS číslo: 3024-72-4
EINECS: 221-177-2
UN: 3261
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Titration RCOCl ≥96.0 %