Tisk…
2-Chlorobenzoyl chloride ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: o-Chlorobenzoyl chloride
A14785.0B A14785.22 A14785.30
A14785.0BEA 7310 CZK
A14785.0B A14785.22 A14785.30
2-Chlorobenzoyl chloride ≥97%
2-Chlorobenzoyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 609-65-4 Molecular Formula: C7H4Cl2O Formula Weight: 175.01 Flash Point: 125°(257°F) Refractive Index: 1.5718 Odour: Acrid Melting Point: -4° Boiling Point: 237-239° Beilstein Reference: 386435 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000660
Vzorec: C₇H₄Cl₂O
Bod varu: 237…239 °C
Bod tání: –4 °C
Hustota: 1,379
Bod vzplanutí: 125 °C (257 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000660
CAS číslo: 609-65-4
EINECS: 210-194-0
UN: 3265
ADR: 8,II