2-Chlorobenzoyl chloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
147142500
147140010
ACRO147142500EA
2550
CZK
ACRO147142500
ACRO147140010
2-Chlorobenzoyl chloride 98%
2-Chlorobenzoyl chloride
Vzorec:
C₇H₄Cl₂O Bod varu: 238 °C (760 mmHg) Bod tání: –4 °C Hustota: 1,38 g/cm³ Bod vzplanutí: 124 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000660 CAS číslo: 609-65-4 EINECS: 210-194-0 UN: 3265 ADR: 8,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5710 to 1.5750 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Titration RCOCl | ≥97.5 % |