Tisk…
2,6-Dichlorobenzoyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
187518-10G 187518-50G
SIAL187518-10GEA 1940 CZK
SIAL187518-10G SIAL187518-50G
2,6-Dichlorobenzoyl chloride, Sigma-Aldrich®
2,6-Dichlorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₃Cl₃O
Bod varu: 260 °C (1013 hPa)
Bod tání: 18 °C
Hustota: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000662
CAS číslo: 4659-45-4
EINECS: 225-102-4
UN: 3265
ADR: 8,II