Tisk…
2,6-Dichlorobenzoyl chloride ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,6-Dichlorobenzoyl Chloride
A14839.09 A14839.18
A14839.09EA 1450 CZK
A14839.09 A14839.18
2,6-Dichlorobenzoyl chloride ≥98%
2,6-Dichlorobenzoyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 4659-45-4 Molecular Formula: C7H3Cl3O Formula Weight: 209.46 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5600 Melting Point: 15-18° Boiling Point: 130-132°/15mm Beilstein Reference: 639531 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000662
Vzorec: C₇H₃Cl₃O
MW: 209,46 g/mol
Bod varu: 130…132 °C (15 mmHg)
Bod tání: 15…18 °C
Hustota: 1,463
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000662
CAS číslo: 4659-45-4
EINECS: 225-102-4
UN: 3265
ADR: 8,II