Tisk…

2,6-Dichlorobenzoyl chloride 99%

Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: 2,6-Dichlorobenzoyl Chloride

182060100 182060500
ACRO182060100EA 1770 CZK
ACRO182060100 ACRO182060500
2,6-Dichlorobenzoyl chloride 99%
2,6-Dichlorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₃Cl₃O
MW: 209,46 g/mol
Bod varu: 142…143 °C (21 mmHg)
Bod tání: 18 °C
Hustota: 1,45 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000662
CAS číslo: 4659-45-4
EINECS: 225-102-4
UN: 3265
ADR: 8,II

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless to light yellow to light pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5590 to 1.5610 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration RCOCl ≥98.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR