Tisk…
2,4-Dichlorobenzoyl chloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
150220050 150221000 150225000
ACRO150220050EA 960 CZK
ACRO150220050 ACRO150221000 ACRO150225000
2,4-Dichlorobenzoyl chloride 98%
2,4-Dichlorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₃Cl₃O
Bod varu: 150 °C (34 mmHg)
Bod tání: 21 °C
Hustota: 1,49 g/cm³
Bod vzplanutí: 137 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000661
CAS číslo: 89-75-8
EINECS: 201-936-4
UN: 3261
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to slightly colored Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5915 to 1.5935 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration RCOCl ≥97.5 %