Tisk…
2,4,6-Trichlorobenzoyl chloride ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L14159.06 L14159.14
L14159.06EA 1800 CZK
L14159.06 L14159.14
2,4,6-Trichlorobenzoyl chloride ≥98%
2,4,6-Trichlorobenzoyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 4136-95-2 Molecular Formula: C7H2Cl4O Formula Weight: 243.91 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5750 Boiling Point: 107-108°/6mm Beilstein Reference: 2050280 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00075323
Vzorec: C₇H₂Cl₄O
Bod varu: 107…108 °C (6 mmHg)
Hustota: 1,561
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075323
CAS číslo: 4136-95-2
UN: 3265
ADR: 8,II