Tisk…
2,4,6-Trichlorobenzoyl chloride 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,4,6-Trichlorobenzoyl Chloride
335180050 335180250
ACRO335180050EA 2370 CZK
ACRO335180050 ACRO335180250
2,4,6-Trichlorobenzoyl chloride 98%
2,4,6-Trichlorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₂Cl₄O
MW: 243,9 g/mol
Bod varu: 107…108 °C (6 mmHg)
Hustota: 1,56 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075323
CAS číslo: 4136-95-2
UN: 3265
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5750 to 1.5770 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %